Learn More
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742875 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742875 500 g Flacon en verre 500g
10552151 25 g Flacon en verre 25g
10562151 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742875 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139915000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-81-7
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Numéro MDL MFCD00003364
Clé InChI OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6858
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73.0°C to 76.0°C
Couleur Crème à blanc
Point d’ébullition 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CHO
Quantité 500 g
Beilstein 08, 391
Synonyme benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde