Learn More
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30456362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7956355G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 86-81-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10H12O4
Quantité 5 g
Synonyme 3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyde, NSC 16692
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Poids de la formule 196.0736
Pourcentage de pureté >95