Learn More
Acide 3,4,5-triméthoxybenzènébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398186 1 g 1g
11308196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15191.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 182163-96-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182163-96-8
Formule moléculaire C9H13BO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.008
Numéro MDL MFCD01075676
Clé InChI RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
CID PubChem 2734390
Nom IUPAC acide boronique (3,4,5-triméthoxyphényl)
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼245°C
Quantité 1 g
Beilstein 8205051
Poids de la formule 212.01
Pourcentage de pureté 98%