Learn More
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Code produit 16449356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449356 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW012123
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia WILLD, with anti-stress effect, prolonging the sleeping time in animals. 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid increases expression of GAD65 and γ-subunit of GABAA receptor, but shows no effect on the amounts of α-, β-subunits.
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
CAS 90-50-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H14O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (419.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.