Learn More
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485103 100 g 100g
11475103 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12767.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-50-6 | C12H14O5 | 238.239 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-50-6
Formule moléculaire C12H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.239
Numéro MDL MFCD00004388
Clé InChI YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxycinnamic acid, o-methylsinapic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylacrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 3,4,5-trimethoxy cinnamic acid, sinapic acid methyl ether, e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 3,4,5-trimethoxy, 2e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid
CID PubChem 735755
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4,5-triméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 100 g
Beilstein 1537834
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 99%