Learn More
3,4,5-triméthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311317 5 g 5g
11321317 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01527.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4,5-triméthoxyphénol est utilisé comme intermédiaire médicamenteux à base de flavonoïdes. Il est utilisé dans le cadre de la recherche pharmaceutique, cosmétique, agrochimique et agro-alimentaire.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 642-71-7
Formule moléculaire C9H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.191
Numéro MDL MFCD00008389
Clé InChI VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
CID PubChem 69505
ChEBI CHEBI:2760
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxyphenol
Point de fusion 143°C to 148°C
Quantité 5 g
Beilstein 1958573
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 97%