Learn More
3,4,5-triméthoxyphénol, 98,5 +%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10285520 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10285520 5 g Flacon en verre 5g
10295520 25 g Flacon en verre 25g
11974751 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10285520 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 189140050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 642-71-7
Formule moléculaire C9H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.19
Numéro MDL MFCD00008389
Clé InChI VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
CID PubChem 69505
ChEBI CHEBI:2760
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Note relative au nom 98.5+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.0°C to 149.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2OH
Quantité 5 g
Beilstein 06,1154
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 98.5+%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.