Learn More
3,4,5-triméthoxyphénol, 98,5 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974751 100 g Flacon en verre 100g
10285520 5 g Flacon en verre 5g
10295520 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189141000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 642-71-7
Formule moléculaire C9H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.19
Numéro MDL MFCD00008389
Clé InChI VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
CID PubChem 69505
ChEBI CHEBI:2760
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Note relative au nom 98.5+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.0°C to 149.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2OH
Quantité 100 g
Beilstein 06,1154
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 98.5+%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.