Learn More
3,4,5-Triméthoxyphénol, TRC
Code produit 30455124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455124 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455124 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79589510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxyphenol
CAS 642-71-7
Formule moléculaire C13 H24 N2 O
Quantité 10 g
Synonyme 3,4,5-Trimethoxy-phenol, 3',4',5'-Trimethoxyphenol, Antiarol
Formule InChI InChI=1S/C13H24N2O/c1-3-5-14-7-11-9-15(6-4-2)10-12(8-14)13(11)16/h11-12H,3-10H2,1-2H3
SMILES CCCN1CC2CN(CCC)CC(C1)C2=O
Nom IUPAC 3,7-dipropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 224.343
Poids de la formule 224.189