Learn More
Acide 3,4,5-triméthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414627
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414627 5 g 5g
11424627 25 g 25g
11434627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21136.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
It is used in the synthesis of 3,4-Diaryl-2(5H)-furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse des 3,4-diaryl-2(5H)-furanones.
Solubilité
Soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
À conserver à l’écart des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-82-6
Formule moléculaire C11H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.228
Numéro MDL MFCD00004336
Clé InChI DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
CID PubChem 70372
Nom IUPAC Acide2-(3,4,5-triméthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Point de fusion 118°C to 122°C
Quantité 5 g
Beilstein 2697844
Informations sur la solubilité Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 99%