Learn More
Acide 3,4,5-triméthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10761915 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10761915 5 g Flacon en verre 5g
10592531 10 g Flacon en verre 10g
10676524 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10761915 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139990050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-82-6
Formule moléculaire C11H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00004336
Clé InChI DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
CID PubChem 70372
Nom IUPAC Acide2-(3,4,5-triméthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 492
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.