Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, TRC
Code produit 30449687
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30449687 1 g 1g
30450347 50 g 50g
30450022 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30449687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7954751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-82-6
Formule moléculaire C11H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Synonyme (3,4,5-Trimethoxyphenyl)-acetic Acid, 3,4,5-Trimethoxybenzeneacetic Acid, 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, NSC 130961, NSC 91017
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
SMILES COc1cc(CC(=O)O)cc(OC)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Poids de la formule 226.0841