Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10234402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10234402 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10234402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359770010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyphenylboronic acid
CAS 182163-96-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13BO5
Quantité 1 g
Synonyme 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
Clé InChI RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Nom IUPAC (3,4,5-trimethoxyphenyl)boronic acid
Poids moléculaire (g/mol) 212.008
CID PubChem 2734390
Poids de la formule 212.01