Learn More
3,4,5-triméthoxyphénylglyoxal hydraté, Maybridge
Code produit 10537580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10537580 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10537580 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00159DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 150114-69-5
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H12O5
Numéro MDL MFCD13151985
Quantité 1 g
Synonyme 3,4,5-trimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde hydrate, acmc-20ang0, bestipharma 543-750, benzeneacetaldehyde,3,4,5-trimethoxy-a-oxo, oxo 3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde-water 1/1, 2-oxidanylidene-2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanal hydrate
Clé InChI OWONHIWZFXFPFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)C=O
Nom IUPAC 2-oxo-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)acétaldéhyde ;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
CID PubChem 45074958
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 97%