Learn More
3,4,5-Triméthoxytoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452218 5 g 5g
11462218 25 g 25g
11359539 50 g 50g
11472218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11452218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15201.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6443-69-2
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.219
Numéro MDL MFCD00008397
Clé InChI KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
CID PubChem 80922
ChEBI CHEBI:81354
Nom IUPAC 1,2,3-triméthoxy-5-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxytoluene
Point de fusion 34°C to 38°C
Densité 1.082
Point d’ébullition 115°C to 116°C (4 mmHg)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 5 g
Beilstein 1953791
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 98%