Learn More
3,4,5-Triméthoxytoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,5-Trimethoxytoluene |
| CAS | 6443-69-2 |
| Formule moléculaire | C10H14O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylanisole, 3,4,5-Trimethoxy-1-methylbenzene, 3,4,5-Trimethoxytoluene, 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Methylpyrogallol Trimethyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1 |
| Nom IUPAC | 1,2,3-triméthoxy-5-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.22 |
| Poids de la formule | 182.09 |