Learn More
3,4,5-Triméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337895 1 g 1g
11347895 5 g -
11357895 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02911.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 527-54-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-54-8
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002305
Clé InChI FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10696
ChEBI CHEBI:38896
Nom IUPAC 3,4,5-triméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethylphenol
Point de fusion 104°C to 108°C
Odeur Phenol-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1907246
Synonyme phenol, 3,4,5-trimethyl, 3,4,5-hemimellitenol, 1-hydroxy-3,4,5-trimethylbenzene, 5-hydroxy-1,2,3-trimethylbenzene, phenol,3,4,5-trimethyl, 3,5-hemimellitenol, 3,5-trimethylphenol, 3,4,5-trimethyl phenol, 3,4,5-trimethyl-phenol, acmc-1bhm2
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 97%