Learn More
3,4,6-Tri-O-acétyl-D-galactal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418459 1 g 1g
15428459 5 g 5g
15438459 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66904.03
CAS: 4098-06-0 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal is important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4,6-tri-O-acétyl-D-galactal est un important bloc de construction pour la synthèse en phase solide et en phase de solution des oligosaccharides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme à 10 mg/ml
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4098-06-0
Formule moléculaire C12H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Numéro MDL MFCD00064092
Clé InChI LLPWGHLVUPBSLP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3,4,6-tri-o-acetyl-d-galactal, tri-o-acetyl-d-galactal, 2r,3r,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-arabino-hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-, triacetate, 1,3,4-tri-o-acetyl-2,6-anhydro-5-deoxyhex-5-enitol, d-galactal triacetate, 2,6-anhydro-5-deoxy-d-arabino-hex-5-enitol triacetate, 2r,3r,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, galactal triacetate, tri-o-acetylgalactal
CID PubChem 640125
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3R,4R)-3,4-diacétyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1OC=CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Point de fusion 34°C to 38°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C (235°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform at 10mg/ml
Poids de la formule 272.25
Forme physique Huile ou solide