Learn More
3,4,6-Tri-O-acétyl-D-galactal, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal is important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4,6-tri-O-acétyl-D-galactal est un important bloc de construction pour la synthèse en phase solide et en phase de solution des oligosaccharides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme à 10 mg/ml
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal |
| Point de fusion | 34°C to 38°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’éclair | >110°C (235°F) |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform at 10mg/ml |
| Poids de la formule | 272.25 |
| Forme physique | Huile ou solide |