Learn More
3,4,6-tri-O-acétyl-D-glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358975 25 g 25g
11348975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14103.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2873-29-2 | Molecular Formula: C12H16O7 | Molecular Weight: 272.253 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal acts as a building block for the synthesis of oligosaccharides in both solution and solid-phase. Further, it is used in the preparation of D-arabino-1,5-anhydro-2-deoxy-hex-1-enitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4,6-Tri-O-acétyl-D-glucal agit comme un bloc de construction pour la synthèse d’oligosaccharides en phase solide et en solution. De plus, il est utilisé dans la préparation du D-arabino-1,5-anhydro-2-déoxy-hex-1-énitol.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2873-29-2
Formule moléculaire C12H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.253
Numéro MDL MFCD00063253
Clé InChI LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonyme tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
CID PubChem 688303
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3S,4R)-3,4-diacétyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal
Point de fusion 52°C to 55°C
Quantité 25 g
Beilstein 90781
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ethanol. Insoluble in water.
Rotation optique −25° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 272.26
Pourcentage de pureté 98%