Learn More
Acide 3,4,6-trichlorophtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,6-Trichlorophthalic Acid |
| CAS | 62268-16-0 |
| Formule moléculaire | C8H3Cl3O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3Cl3O4/c9-2-1-3(10)6(11)5(8(14)15)4(2)7(12)13/h1H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | O=C(C1=C(C(O)=O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)O |
| Nom IUPAC | Acide 3,4,6-trichlorophtalique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.47 |
| Poids de la formule | 267.91 |