Learn More
3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone, TRC
Code produit 30453685
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453685 10 mg 10mg
30449031 100 mg -
30452399 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453685 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79575810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3440-24-2
Formule moléculaire C15 H10 O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7,8-dihydroxy-chromen-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3ccc(O)c(O)c3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-9-3-1-7(5-12(9)19)13-6-11(18)8-2-4-10(17)14(20)15(8)21-13/h1-6,16-17,19-20H
Poids de la formule 286.0477