Learn More
3,4,7,8-Tetraméthyl-1,10-phénanthroline 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331297
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331297 1 g 1g
11341297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01482.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.318 g/mol
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline acts as a metal-chelating agent for transition metal-catalyzed processes. It is also used in the preparation of heteroleptic cationic iridium(III) complex viz. 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-bis[2-(2',4'-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate. Further, it is employed as a ligand and forms dinuclear copper(II) hypocrellin B complexes. In addition to this, it plays an important role in the formation of tetraaqua(3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-kappa2N,N')zinc(II) thiosulfate complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline agit comme agent chélateur de métaux pour les processus catalysés par des métaux de transition. Elle est également utilisée dans la préparation du complexe cationique hétéroleptique de l’iridium(III), à savoir l’hexafluorophosphate 3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline-bis[2-(2′,4′-difluorophényl)pyridine]iridium(III). De plus, il est utilisé comme ligand et forme des complexes dinucléaires d’hypocrelline B de cuivre(II). En outre, il joue un rôle important dans la formation du complexe de thiosulfate tétraaqua(3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline-kappa2N,N′)-zinc(II).
Solubilité
Soluble dans le 1,4-dioxane, l’acétone, le dichlorométhane, le N,N-diméthylformamide, le N,N-diméthylacétamide, le méthanol et le toluène chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-93-1
Formule moléculaire C16H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 236.318
Numéro MDL MFCD00004974
Clé InChI NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
CID PubChem 74265
Nom IUPAC 3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 171279
Informations sur la solubilité Soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,N,N-dimethylformamide,N,N-dimethylacetamide,methanol and hot toluene.
Poids de la formule 236.32
Pourcentage de pureté ≥98%