Learn More
3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10317690 1 g Flacon en verre 1g
11986611 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10317690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-93-1
Formule moléculaire C16H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 236.32
Clé InChI NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
CID PubChem 74265
Nom IUPAC 3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Point de fusion 277.0°C to 280.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,,n,n-dimethylformamide,n,n-dimethylacetamide,meth,anol
Poids de la formule 236.32
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline fine