Learn More
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3 |