Learn More
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline, TRC
Code produit 30455471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455471 2.5 g 2.50g
30453849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455471 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3057432.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-93-1
Formule moléculaire C16H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Synonyme 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-diazaphenanthrene, 3,4,7,8-Tetramethyl-o-phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethylphenanthroline
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3