Learn More
Dianhydride 3,4,9,10-perylénététracarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666712 100 g Flacon en verre 100g
10246923 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130081000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-69-8
Formule moléculaire C24H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 392.32
Numéro MDL MFCD00006916
Clé InChI CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
CID PubChem 67191
Nom IUPAC 7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >350.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents
Poids de la formule 392.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre