Learn More
Dianhydride 3,4,9,10-perylénététracarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343506 50 g 50g
11333506 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14370.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392.32 g/mol
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is mainly used in air dried and baking enamels, epoxy, polyurethane and polyester based paints. It is also used in printing inks for bank and security documents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4,9,10-le dianhydride perylénététracarboxylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il est principalement utilisé dans les peintures à base d’époxy, de polyuréthane et de polyester, ainsi que dans les émaux à séchage à l’air et à cuisson. Il est également dans les encres d’imprimerie pour les documents bancaires et sécurisés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,87 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-69-8
Formule moléculaire C24H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 392.32
Numéro MDL MFCD00006916
Clé InChI CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
CID PubChem 67191
Nom IUPAC 7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 57831
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.87g/L at 20°C).
Poids de la formule 392.32
Pourcentage de pureté 98%