Learn More
3,4,9,10-Pérylènetétracarboxylique Diimide (~85%), TRC
Code produit 30414893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414893 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2913032.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide
CAS 81-33-4
Formule moléculaire C24H10N2O4
Quantité 2.5 g
Synonyme Pigment Violet 29
Formule InChI InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
SMILES O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27
Poids moléculaire (g/mol) 390.35
Poids de la formule 390.0641