Learn More
3,4,9,10-Pérylènetétracarboxylique Diimide, TRC
Code produit 30416553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416553 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP291303500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide
CAS 81-33-4
Formule moléculaire C24H10N2O4
Quantité 500 mg
Synonyme Pigment Violet 29
Formule InChI InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
SMILES O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27
Poids moléculaire (g/mol) 390.35
Poids de la formule 390.0641