Learn More
Acide 3-(4-aminophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11334256
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334256 5 g 5g
11324256 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19330.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2393-17-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00017118
Clé InChI WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-aminophenyl propionic acid, 3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-aminohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 4-amino, 3-p-aminophenyl propionic acid, beta-p-aminophenyl propionic acid, p-aminohydrocinnamic acid, 4-aminobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-amino, beta-4-aminophenyl propionic acid
CID PubChem 75451
Nom IUPAC Acide 3-(4-aminophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 5 g
Beilstein 2209840
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%