Learn More
3-(4-aminophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11975401 1 g 1g
11995401 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2393-17-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2393-17-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Clé InChI WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-aminophenyl propionic acid, 3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-aminohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 4-amino, 3-p-aminophenyl propionic acid, beta-p-aminophenyl propionic acid, p-aminohydrocinnamic acid, 4-aminobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-amino, beta-4-aminophenyl propionic acid
CID PubChem 75451
Nom IUPAC Acide 3-(4-aminophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Point de fusion 125.0°C to 127.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.