Learn More
Acide 3-(4-aminophényl)propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| CAS | 2393-17-1 |
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3-(p-Aminophenyl)propanoic Acid, 3-(p-Aminophenyl)propionic Acid, 4-Aminohydrocinnamic Acid, NSC 25083, p-Aminohydrocinnamic Acid, beta-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 3-(4-aminophényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Poids de la formule | 165.079 |