Learn More
3-[4-(benzyloxy)phényl]propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406627 1 g 1g
15416627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33766.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 50463-48-4 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50463-48-4
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD01570264
Clé InChI QTSAUVQZNADEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-benzyloxyphenyl propionic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propionic acid, benzyloxyphenylpropanoic acid, 3-4-benzyloxyphenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-phenylmethoxy, maybridge3_003480, 4-benzyloxy benzenepropanoic acid
CID PubChem 561372
Nom IUPAC Acide 3-(4-phénylméthoxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Point de fusion 116°C to 118°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 96%