Learn More
Acide 3-(4-biphényl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415487 5 g 5g
15405487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32729.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35888-99-4 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35888-99-4
Formule moléculaire C15H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.28
Numéro MDL MFCD06823979
Clé InChI MVFHRQWYCXYYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2 4-biphenyl propionic acid, 3-4-phenylphenyl propanoic acid, 3-4-biphenyl propionic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, 3-biphenyl-4-yl propanoic acid, 1,1'-biphenyl-4-propanoic acid, 2 para-biphenyl propionic acid, biphenyl-4-propanoic acid
CID PubChem 3082434
Nom IUPAC Acide 3-(4-phénylphényl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Biphenyl)propionic acid
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 226.28
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Biphenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-propanoic acid