Learn More
Acide 3-(4-biphényl)propionique, TRC
Code produit 30335781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3978555G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Biphenyl)propionic Acid
CAS 35888-99-4
Formule moléculaire C24 H34 N4 O5 S
Quantité 5 g
Synonyme 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid
Formule InChI InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O
Nom IUPAC 4-éthyl-3-méthyl-N-[2-[2-[(4-méthylcyclohexyl)carbmoylsulfmoyl]phényl]éthyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 490.616
Poids de la formule 490.225