Learn More
3-(4-biphénylyl)-N-Fmoc-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498487 250 mg 250mg
15478487 1 g 1g
15488487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52002.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 199110-64-0 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199110-64-0
Formule moléculaire C30H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 463.533
Numéro MDL MFCD00191198
Clé InChI VSGACONKQRJFGX-NDEPHWFRSA-N
Synonyme fmoc-l-4,4'-biphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, fmoc-bip 4,4'-oh, fmoc-4-biphenyl-l-ala, fmoc-4-phenyl-phe-oh, 3-4-biphenylyl-n-fmoc-l-alanine, fmoc-p-phenyl-l-phenylalanine, fmoc-bip-oh, fmoc-l-phe 4-ph-oh, 2s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
CID PubChem 2761797
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(4-phénylphényl) propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-L-alanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 463.52
Pourcentage de pureté 95%