Learn More
3,4-bis(trifluorométhyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321919 1 g 1g
11331919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26008.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20857-46-9 | Molecular Formula: C7H3F6N | Molecular Weight: 215.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20857-46-9
Formule moléculaire C7H3F6N
Poids moléculaire (g/mol) 215.10
Numéro MDL MFCD08686956
Clé InChI SVYGFFYEEPFDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-bis trifluoromethyl pyridine, acmc-20anfx, 3,4-di trifluoromethyl pyridine, pyridine,3,4-bis trifluoromethyl
CID PubChem 14937917
Nom IUPAC 3,4-bis(trifluorométhyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 42°C to 44°C (24 mmHg)
Indice de réfraction 1.392
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.1
Pourcentage de pureté 96%