missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-(4-bromo-2-nitrophényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific™

Code produit 15466047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466047 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15466047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33238.ME

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromo-2-nitrophenyl)propionic acid
CAS 1086386-16-4
Point de fusion 143°C to 147°C
Formule moléculaire C9H8BrNO4
Numéro MDL MFCD11655615
Quantité 500 mg
Synonyme 3-4-bromo-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-bromo-2-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo-2-nitro
Clé InChI ZYCLOPCPLDELLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])CCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-(4-bromo-2-nitrophényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 274.07
CID PubChem 46741414
Poids de la formule 274.07
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.