Learn More
3-(4-bromophényl)-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487618 1 g 1g
15497618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61118.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25574-11-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25574-11-2
Formule moléculaire C9H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Numéro MDL MFCD09028724
Clé InChI WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
CID PubChem 10560614
Nom IUPAC 3-(4-bromophényl)propan-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Formule linéaire BrC6H4(CH2)3OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide