Learn More
3-(4-bromophényl)-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497618 5 g 5g
15487618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61118.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25574-11-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25574-11-2
Formule moléculaire C9H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Numéro MDL MFCD09028724
Clé InChI WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
CID PubChem 10560614
Nom IUPAC 3-(4-bromophényl)propan-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Formule linéaire BrC6H4(CH2)3OH
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.