Learn More
3-(4-bromophényl)-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10510143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10510143 1 g 1g
10639705 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10510143 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34810DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 118183-92-9
Formule moléculaire C9H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 239.072
Numéro MDL MFCD00487341
Clé InChI YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 823560
Nom IUPAC 3-(4-bromophényl)-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 97%