Learn More
3-(4-bromophényl)-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene |
| Poids de la formule | 239.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |