Learn More
Acide 3-(4-bromophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10517444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517444 1 g Flacon en verre 1g
10011314 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10517444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399450010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1643-30-7 | Molecular Formula: C9H9BrO2 | Molecular Weight: 229.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-30-7
Numéro MDL MFCD01310793
Clé InChI NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
CID PubChem 2735609
Nom IUPAC Acide 3-(4-bromophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133°C to 136°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9BrO2
Formule linéaire BrC6H4(CH2)2COOH
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 229.1
Poids de la formule 229.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement