Learn More
Acide 3-(4-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)propionique, 97 %
Code produit 15418675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418675 250 mg 250mg
15408675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418675 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33846.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1323966-13-7
Formule moléculaire C10H10ClFO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.635
Numéro MDL MFCD19687213
Clé InChI MJIGCENLUSLAFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid
CID PubChem 66523555
Nom IUPAC Acide 3-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)CCC(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide