Learn More
Acide 3-(4-chloro-3-méthylphényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408305 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15408305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33072.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
CAS 1086386-05-1
Point de fusion 88°C to 92°C
Formule moléculaire C10H11ClO2
Numéro MDL MFCD11655590
Quantité 500 mg
Synonyme 3-4-chloro-3-methylphenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-methyl-phenyl-propionic acid, 3-4-chloro-3-methylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-methyl
Clé InChI PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)Cl
Nom IUPAC Acide 3-(4-chloro-3-méthylphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 198.646
CID PubChem 46741400
Poids de la formule 198.65
Pourcentage de pureté 96%