Learn More
3-[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]propionique, 97 %, Alfa Aesar™
Code produit 15408105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408105 250 mg 250mg
15498095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32460.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 900027-15-8
Formule moléculaire C10H8ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.617
Numéro MDL MFCD06823954
Clé InChI AZZBPLHKSLMVJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 3-4-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl propionic acid
CID PubChem 46737496
Nom IUPAC Acide 3-[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Point de fusion 77°C to 82°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252.62
Pourcentage de pureté 97%