Learn More
3-(4-Chlorobenzal)phthalide, TRC
Code produit 30133230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133230 10 g 10g
30007225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36451510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20526-97-0
Formule moléculaire C15 H9 Cl O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.68
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP)
Nom IUPAC 3-[(4-chlorophényl)méthylidène]-2-benzofurane-1-one
SMILES Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
Poids de la formule 256.0291
Pourcentage de pureté >95%