Learn More
Acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11459306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459306 100 g 100g
11449306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18996.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3984-34-7
Formule moléculaire C10H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 212.63
Numéro MDL MFCD00002794
Clé InChI AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
CID PubChem 77604
Nom IUPAC Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 100 g
Beilstein 2104409
Poids de la formule 212.63
Pourcentage de pureté 98%