Learn More
Chlorhydrate de 3-[4-(chlorométhyl)phénoxy]-N,N-diméthylpropylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
| CAS | 769123-68-4 |
| % min. CAS | 89.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C12H19Cl2NO |
| Numéro MDL | MFCD09702396 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1 |
| Show More |